Learn More
Thermo Scientific™ Legionella BYCE Medium ohne Cystein
Beschreibung
Bestätigen Sie mit gebrauchsfertigen Thermo Scientific™ Oxoid™ Legionella BCYE Medium ohne Cystein präsumtiv das Vorhandensein von Legionellaceae in klinischen und Umweltproben. Die präsumtive Bestätigung von Legionella basiert auf der Tatsache, dass Legionellaceae einen absoluten Nährstoffbedarf an L-Cystein haben. Der Vergleich des Vorhandenseins und des Fehlens des Wachstums einer Probe auf Legionella BYCE Medium mit und ohne Cystein kann als präsumtive Bestätigung der Legionella-Spezies angesehen werden.
Verwenden Sie Legionella BCYE Medium ohne Cystein für die präsumtive Bestätigung von Legionella-Spezies.
Legionellaceae haben einen absoluten Nährstoffbedarf an L-Cystein. Präsumtive Legionella-Spezies werden auf beiden Legionella BYCE Medium mit Cystein und Legionella BYCE Medium ohne Cystein subkultiviert. Nach der Inkubation bei 35 oC können die Kolonien, die auf Legionella BYCE Medium mit Cystein, aber nicht auf Legionella BYCE Medium ohne Cystein gewachsen sind, als präsumtive Legionella spp. interpretiert werden.
Nicht alle Produkte sind in allen Ländern erhältlich. Weitere Informationen erhalten Sie auf Anfrage.
Remel™ und Oxoid™ Produkte sind jetzt Teil der Marke Thermo Scientific.
Spezifikation
Spezifikation
| Farbe | Stroh |
| Inhalt und Lagerung | 2°bis 10 °C |
| Format | 90mm-Einzelplatte |
| Herstellungsort | Deutschland |
| Produkttyp | Agar |
| Füllgewicht | 19,5 g ± 1,0 g |
| Menge | 10/Pckg. |
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.