Learn More
Thermo Scientific™ Legionella GVPC Selektiv-Agar
Artikelnummer. 11964132
Change view
Click to view available options
Menge:
10/Pckg.
Format:
90 mm-Einzelplatte
Medientyp:
Legionella GVPC Selektivagar
Herstellungsort:
Deutschland
Vereinigtes Königreich
Packungsgröße:
10 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Format Medientyp Herstellungsort unitSize
11964132 10/Pckg. 90 mm-Einzelplatte Legionella GVPC Selektivagar Vereinigtes Königreich -
10403843 10/Pckg. 90 mm-Einzelplatte Legionella GVPC Selektivagar Deutschland 10 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11964132 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. PO0245A
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Isolieren Sie Legionellen von klinischen Proben mit einem selektiven, ISO-konformen Medium, das eine optimale Rückgewinnung von Legionellaceae in kurzen Inkubationszeiten ermöglicht.
Isolation von Legionellen aus klinischen Proben mit dem Thermo Scientific™ Legionella GVPC Selective Agar, einem selektiven, ISO-konformen Medium, das eine optimale Rückgewinnung von Legionellaceae in kurzen Inkubationszeiten sowohl aus Umweltproben als auch aus klinischen Proben ermöglicht.
Legionella sind aerobe, bewegliche, ernährungsphysiologisch anspruchsvolle, pleomorphe, gramnegative Stäbchen, die spezielle Wachstumsfaktoren in Kulturmedien benötigen, um zu wachsen. Die Übertragung erfolgt durch Aerosolisierung oder Aspiration von kontaminiertem Wasser, nicht von Mensch zu Mensch. Legionellose bezeichnet zwei unterschiedliche klinische Syndrome: die Legionärskrankheit, die am häufigsten als schwere Lungenentzündung auftritt, und das Pontiac-Fieber, eine akute, fieberhafte, selbstlimitierende, virenähnliche Erkrankung. Mehr als vierzig Legionella-Spezies wurden bereits charakterisiert, jedoch ist Legionella pneumophila der häufigste ätiologische Erreger der Legionärskrankheit. Legionella können aus Atemwegssekreten aller Art, aus sterilen Körperflüssigkeiten wie Blut sowie aus Biopsiematerial isoliert werden.
Dieses Produkt ist möglicherweise nicht in allen Ländern oder Gebieten verfügbar. Über die Verfügbarkeit informieren Sie sich bitte bei Ihrem lokalen Ansprechpartner.
Remel™ und Oxoid™ Produkte sind jetzt Teil der Marke Thermo Scientific, die leistungsstarke manuelle, halb- und vollautomatisierte Testprodukte sowie ein großes Angebot an Nährmedien und an diagnostischen Tests vereint. So erhalten Sie in einer Komplettlösung die Produkte, die Sie benötigen für die hochwertigen Ergebnisse, auf die Ihr Labor zählt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität Gemäß ISO 11731-2
Farbe Schwarz, opak
Inhalt und Lagerung 2°bis 10 °C
Format 90 mm-Einzelplatte
Herstellungsort Vereinigtes Königreich
Medientyp Legionella GVPC Selektivagar
Produkttyp Agar
Füllgewicht 19,5 g ± 1,0 g
Verpackungsart Im Schlauchbeutel verpackt – einlagig
Menge 10/Pckg.