missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

LELP1 Monoclonal Antibody (OTI2B4), TrueMAB™, OriGene

Artikelnummer. 17519943
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
30 μL
100 μL
Packungsgröße:
100 Mikroliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
17519943 30 μL -
17599933 100 μL 100 Mikroliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 17519943 Lieferant Origene Technologies Lieferanten-Nr. TA808554S

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.

Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mouse Monoclonal Antibody

LELP1 Monoclonal antibody specifically detects LELP1 in Human samples. It is validated for Western Blot

Spezifikation

Antigen LELP1
Anwendungen Western Blot
Klassifikation Monoclonal
Klon OTI2B4
Konzentration 1 mg/mL
Konjugat Unconjugated
Zusammensetzung PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide
Gen IRS1
Gen-Zugriffsnummer P35568
Gen-Alias late cornified envelope like proline rich 1; late cornified envelope-like proline-rich 1; late cornified envelope-like proline-rich protein 1; LELP1; novel small proline rich protein; novel small proline-rich protein
Wirtsspezies Mouse
Immunogen Human recombinant protein fragment corresponding to amino acids 1-280 of human IRS1 produced in E.coli.
Reinigungsverfahren Affinity chromatography
Menge 30 μL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 3667
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Form Liquid
Isotype IgG1
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.