Learn More
Lemborexant, TRC
Artikelnummer. 30482083
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
100 Milligramm
50 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30482083 50 mg 50 Milligramm
30465656 100 mg 100 Milligramm
30469936 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30482083 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCL21594550MG
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1369764-02-2
Summenformel C22H20F2N4O2
Molekulargewicht (g/mol) 410.42
Synonym (1R,2S)-2-[[(2,4-Dimethyl-5-pyrimidinyl)oxy]methyl]-2-(3-fluorophenyl)-N-(5-fluoro-2-pyridinyl)cyclopropanecarboxamide
IUPAC-Name (1R,2S)-2-[(2,4-Dimethylpyrimidin-5-yl)oxymethyl]-2-(3-Fluorophenyl)-N-(5-Fluoropyridin-2-yl)Cyclopropan-1-Carboxamid
SMILES Cc1ncc(OC[C@]2(C[C@H]2C(=O)Nc3ccc(F)cn3)c4cccc(F)c4)c(C)n1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Lemborexant
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 50 mg
InChI-Formel InChI=1S/C22H20F2N4O2/c1-13-19(11-25-14(2)27-13)30-12-22(15-4-3-5-16(23)8-15)9-18(22)21(29)28-20-7-6-17(24)10-26-20/h3-8,10-11,18H,9,12H2,1-2H3,(H,26,28,29)/t18-,22+/m0/s1
Formelmasse 410.1554
Reinheit (%) >95%