Learn More
Bohlender™ Lemo PTFE PT 1000 Temperatursonde
Artikelnummer. 15261826
Ansicht ändern
Click to view available options
Temperaturbereich (metrisch):
-50°bis +250 °C
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Temperaturbereich (metrisch) Packungsgröße
15261826 -50°bis +250 °C 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15261826 Lieferant Bohlender™ Lieferanten-Nr. P 196225
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    432.76 €
    269.56 € / 1 Stück
    Sparen 163.20 €
    37% Rabatt
Verfügbar ab: 03-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Zur Temperaturmessung in aggressiven Flüssigkeiten.
  • Temperaturbeständig von −200 °C bis +250 °C
  • Allgemeine Chemikalienbeständigkeit
  • Messbereich von −50 °C bis +250 °C
  • Ein Messsensor PT 1000 in einem PTFE-gekapselten Edelstahlrohr
  • Durchmesser des Temperaturfühlers: 8 mm, Durchmesser der Spitze: 6 mm, Ringdurchmesser der Hülse: 12 mm
  • Mit weißem PFA-beschichtetem Kabel 1.5 m lang und montiertem Lemo-Steckerformat 1, 2-Drahtsystem
  • Typische Reaktionszeiten von T 50: 16 bis 18 Sekunden und T 90: 47 bis 50 Sekunden
  • Kabel bieten eine flexible Verbindung vom Messgerät zum Medium
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität CE-Kennzeichnung
Material PTFE
Arten von Sensoren PT 1000
Zur Verwendung mit (Anwendung) Temperaturmessung in aggressiven Flüssigkeiten
Reaktionszeit T 50: 16 bis 18 s; T 90: 47 bis 50 s
Temperaturbereich (metrisch) -50°bis +250 °C
Länge (metrisch) 560 mm gesamt, 500 mm einsetzbar