missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Leniolisib, MedChemExpress

Artikelnummer. 16497406
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
1 mg
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
1 Milligramm
100 Milligramm
50 Milligramm
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16497406 100 mg 100 Milligramm
16457438 10 mg -
16439917 5 mg -
16431719 1 mg 1 Milligramm
16403467 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 16497406 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY17635

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

MedChemExpress Leniolisib (CDZ173) is a potent and selective PI3Kδ inhibitor. Leniolisib has the potential for immunodeficiency disorders treatment.

Leniolisib (CDZ173) is a potent and selective PI3Kδ inhibitor. Leniolisib has the potential for immunodeficiency disorders treatment.

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Leniolisib
CAS 1354690-24-6
Farbe White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C21H25F3N6O2
Menge 100 mg
Synonym CDZ173
Löslichkeitsinformationen DMSO : 100 mg/mL (222.00 mM; Need ultrasonic)
SMILES CCC(N1C[C@@H](NC2=C(CN(C3=CC(C(F)(F)F)=C(OC)N=C3)CC4)C4=NC=N2)CC1)=O
Molekulargewicht (g/mol) 450.46
Formelmasse 450.46
Reinheit (%) 98.29%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) COVID-19-immunoregulation
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

Research purposes only

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.