Learn More
LentiArray™ LentiArray™ Bibliothek für Human-Zellzyklus, Glycerinvorräte
Artikelnummer. 15900363
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 Bibliothek
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15900363 1 Bibliothek 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Nur f\u00FCr Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 15900363 Lieferant LentiArray™ Lieferanten-Nr. A32172
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 18-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Nur f\u00FCr Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Zielt auf1,444 Gene mit bis zu4 gRNA pro Genziel für insgesamt5,776 gRNAs ab. Bibliotheken werden als 50 μl Glycerinbestand pro gRNA geliefert und sind auch als gebrauchsfertiges Lentivirus erhältlich.
Zellzyklus-Regulatoren sind wichtig für die normale Entwicklung und spielen auch eine Rolle bei der Entwicklung von Krebs, kardiovaskulären, entzündlichen und neurodegenerativen Erkrankungen. Die Genziele innerhalb der LentiArray Die Human Cell Cycle Library wurde anhand der aktuellsten Genomdatenbanken, einschließlich der NCBI RefSeq-Datenbank, ausgewählt und mit der Gene Ontology Consortium (GO)-Datenbank und/oder dem HUGO Gene Nomenclature Committee (HGNC) abgeglichen. Sie umfasst Cyclin-abhängige Kinasen (CDKs), Regulatoren des Zellzyklusfortschritts wie Proteine der CIP/KIP-Familie und Mitglieder der INK4-Familie von Zellzyklusinhibitoren, Proteine der Retinoblastom-Familie sowie DNA-Replikationsfaktoren wie die Zellteilungszyklusproteine (CDCs). Die gRNA-Designs für jedes Ziel wurden erstellt mit Thermo Der von Fisher Scientific entwickelte, firmeneigene gRNA-Designalgorithmus.
Ihr Erfolg ist unser Ziel
 LentiArray CRISPR-Bibliotheken werden mit gRNA-Designs erstellt, die mit dem von Thermo Fisher Scientific’s entwickelten CRISPR gRNA-Designalgorithmus hergestellt wurden. Dieser Algorithmus umfasst die neueste gRNA-Designforschung sowie unsere umfangreiche Erfahrung im eigenen Unternehmen, um Designs höchster Qualität zu erstellen. Die in den LentiArray CRISPR-Bibliotheken enthaltenen gRNA-Designs werden für maximale Bearbeitungseffizienz und Spezifität ausgewählt und sind so konzipiert, dass alle bekannten Isoformen des Zielgens herausgeknockt werden. Für jedes Genziel sind bis zu vier hochwertige gRNAs enthalten, um ein hocheffizientes Knockout des Zielgens in einer Vielzahl von Zelltypen zu gewährleisten.
Experimente ohne Einschränkungen entwerfen und durchführen
  • LentiArray CRISPR-Bibliotheken wurden entwickelt und erstellt, um Ihnen die vollständige Kontrolle über Ihr experimentelles Design zu geben. Verwendet wird ein Zwei-Vektor-Design, das die Cas9 Nuclease und die gRNA aus separaten lentiviralen Konstrukten exprimiert, sodass Sie bestimmen können, wann und wie die Genombearbeitungswerkzeuge an Ihre Zellen abgegeben werden.
  • Das LentiArray Cas9 Lentivirus-Konstrukt drückt eine humane, codon-optimierte Cas9 Nuclease mit einem Blasticidin-Resistenz-Gen unter der Kontrolle des EF-1α(EFS)-Promotors aus. Sie können Ihre Zellen sowohl mit den LentiArray-gRNA-Lentiviren als auch mit dem Cas9 Lentivirus oder nur mit dem LentiArray-Cas9 Lentivirus koinfizieren, um eine stabile Cas9-exprimierende Zelllinie herzustellen. Die LentiArray CRISPR-Bibliotheken bieten Ihnen die Freiheit, den experimentellen Ansatz zu entwerfen, der am besten zu Ihrem Modellsystem und Ihren Screening-Zielen passt.
  • Außerdem enthalten die gRNA-Lentiviren, aus denen die LentiArray CRISPR-Bibliotheken bestehen, keine fluoreszierenden Marker, sodass Ihre experimentellen Designs keinen Einschränkungen unterliegen. Dadurch können Reporter jeder Wellenlänge mit den Bibliotheken verwendet werden und Ihre Fähigkeit, Multiplex-Experimente durchzuführen, wird erweitert. Für anspruchsvolle Zelllinien enthalten die LentiArray-gRNA-Linsen ein Puromycin-Resistenzgen, das eine Anreicherung der Population der bearbeiteten Zellen ermöglicht und stärkere Phänotypen antreibt.
Recommended Storage
Store at −68° to −85°C.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Liefertyp Glycerol-Stammlösung
Menge 1 Bibliothek
Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.