Learn More
Lenvatinib Mesylat, TRC
Artikelnummer. 30482174
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
25 Milligramm
50 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30482174 50 mg 50 Milligramm
30480240 25 mg 25 Milligramm
30477975 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30482174 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCL21598050MG
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 857890-39-2
Summenformel C21 H19 Cl N4 O4 . C H4 O3 S
Molekulargewicht (g/mol) 522.959
Synonym 4-[3-Chloro-4-[(cyclopropylaminocarbonyl)amino]phenoxy]-7-methoxy-6-quinolinecarboxamide Mesylate, E 7080 Mesylate, Kisplyx, Lenvatinib Mesylate, Lenvatinib Methanesulfonate, Lenvima
IUPAC-Name 4-[3-Chlor-4-(Cyclopropylcarbamoylamino)Phenoxy]-7-Methoxychinolin-6-Carboxamid; Methanesulfonsäure
SMILES COc1cc2nccc(Oc3ccc(NC(=O)NC4CC4)c(Cl)c3)c2cc1C(=O)N.CS(=O)(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Lenvatinib Mesylate
Menge 50 mg
InChI-Formel InChI=1S/C21H19ClN4O4.CH4O3S/c1-29-19-10-17-13(9-14(19)20(23)27)18(6-7-24-17)30-12-4-5-16(15(22)8-12)26-21(28)25-11-2-3-11;1-5(2,3)4/h4-11H,2-3H2,1H3,(H2,23,27)(H2,25,26,28);1H3,(H,2,3,4)
Formelmasse 522.098