Learn More
Leonurinhydrochlorid, TRC
Artikelnummer. 30480482
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
Packungsgröße:
5 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30480482 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30480482 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCL3296005G
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Leonurine hydrochloride
CAS 24735-18-0
Summenformel C14 H21 N3 O5 . Cl H
Menge 5 g
Synonym Benzoic acid, 4-hydroxy-3,5-dimethoxy-, 4-[(aminoiminomethyl)amino]butyl ester, hydrochloride (1:1), Benzoic acid, 4-hydroxy-3,5-dimethoxy-, 4-[(aminoiminomethyl)amino]butyl ester, monohydrochloride (9CI), Benzoic acid, 4-hydroxy-3,5-dimethoxy-, ester with (4-hydroxybutyl)guanidine monohydrochloride (8CI), Leonurine, hydrochloride (7CI), Guanidine, (4-hydroxybutyl)-, 4-hydroxy-3,5-dimethoxybenzoate (ester), monohydrochloride (8CI)
InChI-Formel InChI=1S/C14H21N3O5.ClH/c1-20-10-7-9(8-11(21-2)12(10)18)13(19)22-6-4-3-5-17-14(15)16;/h7-8,18H,3-6H2,1-2H3,(H4,15,16,17);1H
SMILES Cl.COc1cc(cc(OC)c1O)C(=O)OCCCCNC(=N)N
IUPAC-Name 4-Carbamimidamidobutyl-4-hydroxy-3,5-dimethoxybenzoat;hydrochlorid
Molekulargewicht (g/mol) 347.79
Formelmasse 347.1248