missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ Leronlimab Humanized Recombinant Human Monoclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Artikelnummer. 17778813
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μg
Packungsgröße:
100 Mikrogramm
Artikelnummer. Menge unitSize
17778813 100 μg 100 Mikrogramm
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 17778813

Marke: Invitrogen™ MA542195

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Human Recombinant Monoclonal Antibody

Endotoxin level < 0.01EU/μg by LAL method Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze thaw cycles. Store at 2 to 8 °C for one week. Store at -20 to -80 °C for twelve months from the date of receipt.

Leronlimab (PRO140) is a humanized IgG4 monoclonal antibody that can target to block chemokine receptor 5 (CCR5), a cell receptor used in HIV infection, tumor metastasis, and immune signal transduction Play multiple roles.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen Leronlimab Humanized
Anwendungen ELISA, SDS-Page
Klassifikation Recombinant Monoclonal
Konzentration 4.27 mg/mL
Konjugat Unconjugated
Zusammensetzung PBS with no preservative; pH 7.4
Gen-Alias HuPRO-140; PA-14; PRO-140
Wirtsspezies Human
Immunogen Human CCR5/CD195.
Reinigungsverfahren Protein A/G
Menge 100 μg
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Produkttyp Antibody
Form Liquid
Isotype IgG4 κ
Zielmolekül Chemical
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.