Learn More
Invitrogen™ Leronlimab Recombinant Monoclonal Antibody
Artikelnummer. 30284566
Change view
Click to view available options
Menge:
1 mg
100 μg
Packungsgröße:
1 Milligramm
100 Mikrogramm
Artikelnummer. Menge unitSize
30284566 1 mg 1 Milligramm
30283300 100 μg 100 Mikrogramm
2 options
Artikelnummer. 30284566
Marke: Invitrogen™ MA559050
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Recombinant Monoclonal Antibody
For reconstitution, add sterile, distilled water to achieve a final antibody concentration of 1 mg/mL. Gently shake to solubilize the protein completely. Do not vortex. Reconstituted products should be stored at -80 °.
Leronlimab (PRO140) is a humanized IgG4 monoclonal antibody that can target to block chemokine receptor 5 (CCR5), a cell receptor used in HIV infection, tumor metastasis, and immune signal transduction Play multiple roles.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antigen Leronlimab Humanized
Anwendungen ELISA, Flow Cytometry, Functional Assay, Surface Plasmon Resonance
Klassifikation Recombinant Monoclonal
Konzentration 1 mg/mL
Konjugat Unconjugated
Zusammensetzung 25mM histidine with 0.01% Tween 80, 8% sucrose and no preservative; pH 6.2
Gen-Alias HuPRO-140; PA-14; PRO-140
Wirtsspezies Human
Reinigungsverfahren Protein A
Menge 1 mg
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Produkttyp Antibody
Form Lyophilized
Isotype IgG4