Learn More
Thermo Scientific Chemicals [Leu13]Motilin, Mensch, Schwein
Product Code. 15478539
Change view
Click to view available options
Menge:
0,5 mg
1 mg
Unit Size:
0.50 Milligramm
1 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Menge Unit Size
15478539 0,5 mg 0.50 Milligramm
15488539 1 mg 1 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 15478539 Supplier Thermo Scientific Chemicals Supplier No. J66962.!D
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 14-09-2026
Add to basket
für zell- und molekularbiologische Anwendungen.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Spezies Human, Porcine
Reinigungsverfahren HPLC
Inhalt und Lagerung -30°bis -10 °C
Format Fest
Molekulargewicht 2681.10
Produkttyp [Leu13] Motilin, human, porcine
Menge 0,5 mg
Kennzeichnung RUO
Sequenz Phe-Val-Pro-Ile-Phe-Thr-Tyr-Gly-Glu-Leu-Gln-Arg-Leu-Gln-Glu-Lys-Glu-Arg-Asn-Lys-Gly-Gln
Nur für Forschungszwecke