Learn More
Leuksäure, TRC
Artikelnummer. 30005640
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30005640 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30005640 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCL3300801G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 09-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Leucic Acid
CAS 498-36-2
Summenformel C6H12O3
Menge 1 g
Synonym (±)-2-Hydroxyisocaproic acid, (±)-2-Hydroxyisohexanoic acid, (±)-Leucic acid, (±)-Leucinic acid, (±)-α-Hydroxyisocaproic acid, 2-Hydroxy-4-methylpentanoic acid, 2-Hydroxy-4-methylvaleric acid, 2-Hydroxyisocaproic acid, 2-Hydroxyisohexanoic acid, DL-2-Hydroxy-4-methylpentanoic acid, DL-2-Hydroxyisocaproic acid, DL-Leucic acid, DL-α-Hydroxyisocaproic acid, Leucinic acid, α-Hydroxy-iso-caproic acid, α-Hydroxyisocaproate, α-Hydroxyisocaproic acid
InChI-Formel InChI=1S/C6H12O3/c1-4(2)3-5(7)6(8)9/h4-5,7H,3H2,1-2H3,(H,8,9)
SMILES CC(C)CC(O)C(=O)O
Molekulargewicht (g/mol) 132.16
Formelmasse 132.0786