Learn More
Greiner Bio-One Leucosep Centrifuge Tubes with Porous Barrier
Click to view available options
Länge (metrisch):
115 mm
Bodenform:
Konisch
Packungsgröße:
25 Stück
Beschreibung
- Nicht zytotoxisch, pyrogenfrei
- Anreicherung direkt aus Vollblut
- Vereinfachte Befüllung durch poröse Barriere
- Schnelle Trennung in 15 Minuten bei Raumtemperatur
- Keine zusätzliche Laborausrüstung erforderlich, aseptisch
Serviceplan
No
Spezifikation
Spezifikation
| Verschlussfarbe | Naturfarben |
| Farbe | Durchscheinend, Aufdruck der Graduierung: blau |
| Material | Polypropylen |
| Sterilität | Steril |
| Länge (metrisch) | 115 mm |
| Bodenform | Konisch |
| Closure Included | Ja |
| Graduated | Ja |
| Produkttyp | Zentrifugenröhrchen |