Learn More
Greiner Bio-One Leucosep™ Zentrifugenröhrchen aus Polypropylen
Artikelnummer. 10030322
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
12 ml
50 ml
Sterilität:
Aseptisch hergestellt
Steril
Bodenform:
Konisch
Rund
Packungsgröße:
100 Stück
25 Stück
250 Stück
500 Stück
Artikelnummer. 10030322
Marke: Greiner Bio-One 227288
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zur effizienten Trennung von Lymphozyten und mononuklearen Zellen aus peripherem Blut und Knochenmark.
  • Anreicherung direkt aus Vollblut
  • Vereinfachtes Befüllen durch poröse Barriere
  • Schnelle Trennung in 15 Minuten bei Raumtemperatur
  • Entfernung von Erythrozyten und Granulozyten
  • Keine erneute Kontamination mit Erythrozyten
Serviceplan
Nein
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 50 ml
Material Polypropylen
Zur Verwendung mit Trennung von Lymphozyten und mononukleären Zellen aus peripherem Blut und Knochenmark
Enthält Poröse Barriere
Sterilität Aseptisch hergestellt
Bodenform Konisch
Produkttyp Zentrifugenröhrchen