Learn More
Leucyl-Phenylalanyl-Isoleucyl-Glutamyl-Tryptophyl-Leucyl-Lysin xTFA-Salz, TRC
Artikelnummer. 30476493
Change view
Click to view available options
Menge:
25 mg
Packungsgröße:
25 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30476493 25 mg 25 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30476493 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCL33019025MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Leucyl-Phenylalanyl-Isoleucyl-Glutamyl-Tryptophyl-Leucyl-Lysine xTFA Salt
CAS 868249-04-1
Summenformel C49H73N9O10• x(C2HF3O2)
Menge 25 mg
Synonym Leu-Phe-Ile-Glu-Trp-Leu-Lys xTFA, LFIEWLK xTFA
InChI-Formel InChI=1S/C7H14N2/c1-3-8-6-5-7-9-4-2/h3-4,8-9H,1-2,5-7H2
SMILES C=CNCCCNC=C
IUPAC-Name N,N'-Bis(ethenyl)propan-1,3-diamin
Molekulargewicht (g/mol) 948.1611402
Formelmasse 126.1157