Learn More
Leucyl-Phenylalanyl-Isoleucyl-Glutamyl-Tryptophyl-Leucyl-Lysin xTFA-Salz, TRC
Artikelnummer. 30471672
Change view
Click to view available options
Menge:
5 mg
Packungsgröße:
5 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30471672 5 mg 5 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30471672 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCL3301905MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Leucyl-Phenylalanyl-Isoleucyl-Glutamyl-Tryptophyl-Leucyl-Lysine xTFA Salt
CAS 868249-04-1
Summenformel C49H73N9O10• x(C2HF3O2)
Menge 5 mg
Synonym Leu-Phe-Ile-Glu-Trp-Leu-Lys xTFA, LFIEWLK xTFA
InChI-Formel InChI=1S/C7H14N2/c1-3-8-6-5-7-9-4-2/h3-4,8-9H,1-2,5-7H2
SMILES C=CNCCCNC=C
IUPAC-Name N,N'-Bis(ethenyl)propan-1,3-diamin
Molekulargewicht (g/mol) 948.1611402
Formelmasse 126.1157