Learn More
Leukotriene A4 Hydrolase/LTA4H Antibody, Novus Biologicals™
Artikelnummer. 18605685 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μg
50 μg
Packungsgröße:
100 Mikroliter
50 Mikroliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18605685 100 μg 100 Mikroliter
18678105 50 μg 50 Mikroliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 18605685 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP299029100ul
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Rabbit Polyclonal Antibody
Leukotriene A4 Hydrolase/LTA4H Polyclonal antibody specifically detects Leukotriene A4 Hydrolase/LTA4H in Human samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunoprecipitation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antigen Leukotriene A4 Hydrolase/LTA4H
Anwendungen Western Blot, ELISA, Immunoprecipitation
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Unconjugated
Verdünnung Western Blot 1:500-1:2000, ELISA 1:5000-1:10000, Immunoprecipitation 2-4 uL/mg of lysate
Zusammensetzung 0.2 μm filtered solution in PBS
Gen-Alias EC 3.3.2.6, Leukotriene A(4) hydrolase, leukotriene A4 hydrolase, leukotriene A-4 hydrolase, LTA4, LTA-4 hydrolase
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen Produced in rabbits immunized with purified, recombinant Human Leukotriene A4 Hydrolase/LTA4H (Accession#: NP_000886.1; Met 1-Asp 611)
Reinigungsverfahren Antigen and protein A Affinity-purified
Menge 100 μg
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Lipid and Metabolism
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 4048
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Form Purified
Isotype IgG