Learn More
Leupeptin, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11448191 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Click to view available options
Menge:
5 mg
25 mg
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
25 Milligramm
5 Milligramm
Artikelnummer. 11448191
Marke: MP Biomedicals 0215155325
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Hemmt trypsin-ähnliche Proteasen und einige Cystein-Proteasen. MP Biomedicals' Leupeptin ist ein modifizierter Tripeptid-reversibler Protease-Inhibitor. Gegen Pepsin, die Cathepsine A und D sowie Alpha-Chymotrypsin wird eine geringe bis keine Hemmung beobachtet.
Bei der Anpassung an die Molarität sind alle drei Salzformen gleich wirksam; das Hydrochloridsalz ist jedoch in biologischen Umfeldern in der Regel weniger invasiv.
Hemmt Trypsin-ähnliche Proteasen und einige Cystein-Proteasen, darunter: Endoproteinase Lys-C, Kallikrein, Papain, Thrombin, Cathepsin B, die Cathepsine H und L, Trypsin, Calpain, Trypsin8 und Plasmin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
CAS 103476-89-7
Inhalt und Lagerung Bei −20 °C lagern, trocknen, vor Licht schützen.
Format Weißes Pulver
Molekulargewicht 427.57
Menge 25 mg