Learn More
Thermo Scientific Chemicals Leuprolid
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Reinigungsverfahren | HPLC |
| Gebräuchliche Bezeichnung | Leuprorelin |
| Format | Pulver |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Hochaktiver Luteinizing Hormone Releasing Hormone (LHRH)-Agonist |
| Molekulargewicht | 1209.41 |
| Produkttyp | Leuprolide |
| Menge | 5 mg |
| Kennzeichnung | RUO - research use only |
| Sequenz | [Des-Gly10, D-Leu6, Pro-NHEt9]LH-RH |
Nur für Forschungszwecke