Learn More
Levamlodipine besylate, MedChemExpress
Artikelnummer. 16472287
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16472287 50 mg -
16406158 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16472287 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY14744A
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
MedChemExpress Levamlodipine besylate ((S)-Amlodipine besylate) is a powerful dihydropyridine calcium channel blocker, possessing vasodilation properties and used in the treatment of hypertension and angina.
Levamlodipine besylate ((S)-Amlodipine besylate) is a powerful dihydropyridine calcium channel blocker, possessing vasodilation properties and used in the treatment of hypertension and angina.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Levamlodipine besylate
CAS 150566-71-5
Farbe Light Yellow
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C26H31ClN2O8S
Menge 50 mg
Synonym (S)-Amlodipine besylate Levoamlodipine besylate
Löslichkeitsinformationen DMSO : ≥ 150 mg/mL (264.53 mM)
SMILES O=C(C1=C(COCCN)NC(C)=C(C(OC)=O)[C@@H]1C2=CC=CC=C2Cl)OCC.OS(C3=CC=CC=C3)(=O)=O
Molekulargewicht (g/mol) 567.05
Formelmasse 567.05
Reinheit (%) 99.73%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) COVID-19-immunoregulation