Learn More
Levcromakalim, MedChemExpress
Artikelnummer. 16436008
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
50 mg
Packungsgröße:
5 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16436008 10 mg -
16462147 50 mg -
16408627 5 mg 5 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 16436008 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY14255
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
MedChemExpress Levcromakalim ((-)-Cromakalim) is an ATP-sensitive K+ channel (KATP) activator.
Levcromakalim ((-)-Cromakalim) is an ATP-sensitive K+ channel (KATP) activator.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Levcromakalim
CAS 94535-50-9
Farbe White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C16H18N2O3
Menge 10 mg
Synonym (-)-Cromakalim BRL 38227
Löslichkeitsinformationen DMSO : ≥ 50 mg/mL (174.62 mM)
SMILES CC(O1)(C)[C@@H](O)[C@H](N2CCCC2=O)C3=C1C=CC(C#N)=C3
Molekulargewicht (g/mol) 286.33
Formelmasse 286.33
Reinheit (%) 99.84%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) COVID-19-immunoregulation