Learn More
Elma™ Niveausätze
Artikelnummer. 17891327
Ansicht ändern
Click to view available options
Modell:
L
M
S
XL
Packungsgröße:
1 Set
1 Stück
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Modell unitSize
17891327 S 1 Set
17841347 M 1 Set
17811337 L 1 Stück
17831357 XL 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 17891327 Lieferant Elma™ Lieferanten-Nr. 1125225
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    19.55 €
    18.00 € / 1 Sets
    Sparen 1.55 €
    7% Rabatt
Verfügbar ab: 04-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Modulares Korbsystem für die Elmasonic P, Elmasonic Auswählen, und ganz einfach.
  • Edelstahl mit Kunststoffgriffen (10 bis 120 und 180 bis 300) oder Rilsan Beschichtung (150)
  • Ergonomische Tragegriffe
  • Autoklavierbar
  • Bajonettverschlüsse an der Unterseite zur Montage von Halterungen (z. B. Elma Nadel, Silikonhalter-Unterkamm)
  • Quadratische Öffnungen in den Seitenwänden zur Montage von Silikonhaltern
Spezifikation
Typ Niveau festlegen
Zur Verwendung mit (Geräte) Fisherbrand Wählen, Fisherbrand EINFACH, Elmasonic P, Elmasonic Wählen, Elmasonic EINFACH
Modell S