Få mere at vide
Få mere at vide
Buerkle™ Hebelpumpe Kolbenstange Stahl verzinkt
Shop alle Bürkle produkter
Klik for at se tilgængelige muligheder
Flussrate:
350ml pro Hub
Pakningsstørrelse:
1 Stück
Beskrivelse
Die Hebelpumpe besteht aus Polypropylen mit einer Kolbenstange aus verzinktem Stahl und Dichtungen aus FKM. Mit dieser manuellen Hebelpumpe lassen sich ohne großen Kraftaufwand bedarfsgerechte Mengen aus Fässern entnehmen. Ideal für den gelegentlichen Gebrauch.
Einsatzbereiche der Hebelpumpe: Wasser, Schmierstoffe, leichte Öle, sowie wasserbasierte Chemikalien und leichte Säuren und Laugenlösungen.
- Mit integrierter Fassverschraubung für 1 1/4“ und 2“ Feingewinde
- Förderleistung 350 ml pro Hub
- Eintauchtiefe stufenlos variabel von 65–90 cm
Tekniske data
Tekniske data
| Farbe | blau |
| Flussrate | 350ml pro Hub |
| Material | PP/Stahl verzinkt |
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion