Learn More
Levetiracetam-Carbonsäure, TRC
Artikelnummer. 30470572
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 mg
25 mg
50 mg
Packungsgröße:
25 Milligramm
5 Milligramm
50 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30470572 25 mg 25 Milligramm
30470570 50 mg 50 Milligramm
30469069 5 mg 5 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30470572 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCL33151025MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 13-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 102849-49-0
Summenformel C8 H13 N O3
Molekulargewicht (g/mol) 171.19
Synonym 1-Pyrrolidineacetic acid, α-ethyl-2-oxo-, (αS)-, 1-Pyrrolidineacetic acid, α-ethyl-2-oxo-, (S)-, (αS)-α-Ethyl-2-oxo-1-pyrrolidineacetic acid, 2-Pyrrolidinone-n-butyric acid, UCB-L 057, Levetiracetam Carboxylic Acid, Levetiracetam acid
IUPAC-Name (2S)-2-(2-Oxopyrrolidin-1-yl)Butansäure
SMILES CC[C@H](N1CCCC1=O)C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Levetiracetam Carboxylic Acid
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 25 mg
InChI-Formel InChI=1S/C8H13NO3/c1-2-6(8(11)12)9-5-3-4-7(9)10/h6H,2-5H2,1H3,(H,11,12)/t6-/m0/s1
Formelmasse 171.0895
Reinheit (%) >95%