Learn More
Levetiracetam, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15701799 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15701799 5 g 5 Gramm
15711799 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15701799 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 462120050
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 20-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 102767-28-2 | C8H14N2O2 | 170.21 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 102767-28-2
Summenformel C8H14N2O2
Molekulargewicht (g/mol) 170.21
MDL-Nummer MFCD03265610
InChI-Schlüssel HPHUVLMMVZITSG-ZCFIWIBFSA-N
Synonym levetiracetam, keppra, s-2-2-oxopyrrolidin-1-yl butanamide, keppra xr, 2s-2-2-oxopyrrolidin-1-yl butanamide, levetiracetamum, ucb-l 059, ucb l059, levetiractam, levroxa
PubChem CID 5284583
ChEBI CHEBI:6437
IUPAC-Name (2R)-2-(2-Oxopyrrolidin-1-yl)butanamid
SMILES CC[C@@H](N1CCCC1=O)C(N)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Levetiracetam
Schmelzpunkt 117.0°C
Menge 5 g
Spezifische Drehung -76
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 104 g/100 mL. Other solubilities: soluble in chloroform, methanol, acetone
Formelmasse 170.21
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Levetiracetam
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: Levetiracetam