Learn More
Levobupivacaine hydrochloride, MedChemExpress
Artikelnummer. 16451436
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
100 mg
200 mg
500 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
100 Milligramm
50 Milligramm
500 Milligramm
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16451436 200 mg -
16448406 100 mg 100 Milligramm
16434437 50 mg 50 Milligramm
16418568 10 mg 10 Milligramm
16402196 500 mg 500 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 16451436 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HYB0653A
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
MedChemExpress Levobupivacaine hydrochloride ((S)-(-)-Bupivacaine monohydrochloride) is a long-acting amide local anaesthetic.
Levobupivacaine hydrochloride exerts anaesthetic and analgesic effects through reversible blockade of neuronal sodium channel. Levobupivacaine hydrochloride can inhibit impulse transmission and conduction in cardiovascular and other tissues, possessing certain cardiac and CNS toxicity. Levobupivacaine hydrochloride is metabolized by hepatic cytochrome P450 (CYP450) enzymes in vivo. Levobupivacaine hydrochloride can also induce ferroptosis by miR-489-3p/SLC7A11 signaling in gastric cancer.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Levobupivacaine hydrochloride
CAS 27262-48-2
Farbe White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C18H29ClN2O
Menge 200 mg
Synonym (S)-(-)-Bupivacaine monohydrochloride
Löslichkeitsinformationen DMSO : 100 mg/mL (307.80 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C([C@H]1N(CCCC)CCCC1)NC2=C(C)C=CC=C2C.[H]Cl
Molekulargewicht (g/mol) 324.89
Formelmasse 324.89
Reinheit (%) 99.37%
Güte Research
Physikalische Form Solid