Learn More
Levoglucosenon, TRC
Artikelnummer. 30138526
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
500 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
500 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30138526 500 mg 500 Milligramm
30004157 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30138526 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCL375000500MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 03-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 37112-31-5
Summenformel C6 H6 O3
Molekulargewicht (g/mol) 126.11
IUPAC-Name (1S,5R)-6,8-dioxabicyclo[3.2.1]oct-2-en-4-one
SMILES O=C1C=C[C@H]2CO[C@@H]1O2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Levoglucosenone
Menge 500 mg
InChI-Formel InChI=1S/C6H6O3/c7-5-2-1-4-3-8-6(5)9-4/h1-2,4,6H,3H2/t4-,6+/m0/s1
Formelmasse 126.0317