Learn More
Levomefolic acid, MedChemExpress
Beschreibung
Levomefolic acid (5-MTHF) is an orally active, brain-penetrant natural active form of folic acid and is one of the most widely used folic acid food supplements.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Levomefolic acid |
| Physikalische Form | Solid |
| CAS | 31690-09-2 |
| Farbe | Light Yellow |
| Menge | 10 mg |
| Hinweise zur Reinheitsqualität | Research |
| Summenformel | C20H25N7O6 |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Cancer-programmed cell death |
| Synonym | 5-MTHF |
| Löslichkeitsinformationen | H2O : 5 mg/mL (10.88 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 1 mg/mL (2.18 mM; Need ultrasonic) |
| Mehr anzeigen |