Learn More
Levomepromazine Maleate 1.0 mg/ml in Methanol (as free base), LoGiCal
Artikelnummer. 30462491
Click to view available options
Menge:
1 mL
Packungsgröße:
1 Milliliter
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 30462491
Marke: LoGiCal LGCAMP0019.0001
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
LoGiCal delivers certified reference materials you can trust as neats, native solutions and stable isotope labelled solutions, with precise documentation and expert support. From forensic to clinical labs, choose LoGiCal for confidence, compliance, and analytical excellence.
Levomepromazine Maleate 1.0 mg/ml in Methanol (as free base)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Levomepromazine Maleate
CAS 7104-38-3
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Levomepromazine Maleate
Versandbedingung Room Temperature
Summenformel C19 H24 N2 O S . C4 H4 O4
Zertifizierung/Konformität ISO 17034
Synonym Levomepromazine Maleate
InChI-Formel InChI=1 S/C19H24N2OS.C4H4O4/c1-14(12-20(2)3)13-21-16-7-5-6-8-18(16)23-19-10-9-15(22-4)11-17(19)21;5-3(6)1-2-4(7)8/h5-11,14 H,12-13H2,1-4H3;1-2 H,(H,5,6)(H,7,8)/b;2-1-/t14-;/m1./s1
SMILES COc1ccc2Sc3ccccc3N(C[C@H](C)CN(C)C)c2c1.OC(=O)\C=C/C(=O)O
IUPAC-Name (Z)-but-2-enedioic acid;(2 R)-3-(2-methoxyphenothiazin-10-yl)-N,N,2-trimethylpropan-1-amine
Solvent or Matrix Methanol
Industry Type Forensics
Molekulargewicht (g/mol) 444.54
Menge 1 mL
Formelmasse 444.1719 g/mol