Learn More
Thermo Scientific Chemicals Levonorgestrel, 98 %
Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Levonorgestrel |
| CAS | 797-63-7 |
| Schmelzpunkt | 232.0°C to 239.0°C |
| Verlust bei Trocknung | 0.5% max. |
| Infrarotspektrum | Echt |
| Prozentgehaltsbereich | 97.5% min. (HPLC) |
| Verpackung | Glasflasche |
| Summenformel | C21H28O2 |
| Menge | 1 g |
| Synonym | levonorgestrel, norgestrel, d-norgestrel, --norgestrel, levonova, microval, postinor, mirena, plan b, jadelle |
| Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Levonorgestrel
- Gefahr
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Karzinogenität Kategorie 2
- Reproduktionstoxizität Kategorie 1A
- H360-Kann die Fruchtbarkeit beeinträchtigen oder das Kind im Mutterleib schädigen.
- H351-Kann vermutlich Krebs erzeugen.
- H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
- H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.