Learn More
Levovirin, TRC
Artikelnummer. 30468375
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
100 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
100 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30468375 100 mg 100 Milligramm
30466324 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30468375 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCL379000100MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 01-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 206269-27-4
Summenformel C8 H12 N4 O5
Molekulargewicht (g/mol) 244.2
Synonym 1-β-L-Ribofuranosyl-1H-1,2,4-triazole-3-carboxamide, ICN 17261, L-Ribavirin
IUPAC-Name 1-[(2S,3S,4R,5S)-3,4-Dihydroxy-5-(Hydroxymethyl)oxolan-2-yl]-1,2,4-Triazole-3-Carboxamid
SMILES NC(=O)c1ncn(n1)[C@H]2O[C@@H](CO)[C@H](O)[C@@H]2O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Levovirin
Menge 100 mg
InChI-Formel InChI=1S/C8H12N4O5/c9-6(16)7-10-2-12(11-7)8-5(15)4(14)3(1-13)17-8/h2-5,8,13-15H,1H2,(H2,9,16)/t3-,4-,5-,8-/m0/s1
Formelmasse 244.0808