Learn More
Levulinsäure, TRC
Artikelnummer. 17974975
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
500 g
Packungsgröße:
250 Gramm
50 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17974975 500 g 500 Gramm
17970525 50 g 50 Gramm
17932325 250 g 250 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 17974975 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCL379500500G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 123-76-2
Summenformel C5 H8 O3
Molekulargewicht (g/mol) 116.12
Synonym Levulinic Acid, Pentanoic acid, 4-oxo-, Levulinic acid (8CI), 4-Oxopentanoic acid, 3-Acetylpropanoic acid, 3-Acetylpropionic acid, 3-Oxobutanecarboxylic acid, 4-Ketovaleric acid, 4-Oxovaleric acid, Laevulinic acid, Levulic acid, NSC 3716, β-Acetylpropionic acid, γ-Ketovaleric acid
IUPAC-Name 4-Oxopentansäure
SMILES CC(=O)CCC(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Levulinic Acid
Menge 500 g
InChI-Formel InChI=1S/C5H8O3/c1-4(6)2-3-5(7)8/h2-3H2,1H3,(H,7,8)
Formelmasse 116.0473