missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Lewis A Blood Group Antigen Antibody (SPM522), Alexa Fluor™ 405, Novus Biologicals™

Artikelnummer. 18501616 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
Artikelnummer. Menge unitSize
18501616 0.1 mL 0.10 Milliliter
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 18501616

Marke: Novus Biologicals NBP311431AF405

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mouse Monoclonal Antibody

Lewis A Blood Group Antigen Monoclonal antibody specifically detects Lewis A Blood Group Antigen in Human, Mouse samples. It is validated for Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen Lewis A Blood Group Antigen
Anwendungen Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassifikation Monoclonal
Klon SPM522
Konjugat Alexa Fluor 405
Verdünnung Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin
Zusammensetzung 50mM Sodium Borate
Gen-Alias A transferase, A3GALNT, A3GALT1, ABO, B transferase, EC=2.4.1.37, EC=2.4.1.40, Fucosylglycoprotein 3-alpha-galactosyltransferase, Fucosylglycoprotein alpha-N-acetylgalactosaminyltransferase, Fucosylglycoprotein alpha-N-acetylgalactosaminyltransferase soluble form, Glycoprotein-fucosylgalactoside alpha-galactosyltransferase, Glycoprotein-fucosylgalactoside alpha-N-acetylgalactosaminyltransferase, GTB, Histo-blood group A transferase, Histo-blood group ABO system transferase, Histo-blood group B transferase, NAGAT
Wirtsspezies Mouse
Immunogen Mucins isolated from ovarian cyst fluid
Reinigungsverfahren Protein A or G purified
Menge 0.1 mL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 28
Zielspezies Human, Mouse
Inhalt und Lagerung Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG1 κ
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.