missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Lewis Y Mouse, Clone: LWY/1463, enQuireBio™

Artikelnummer. 15901418
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μg
20 μg
Packungsgröße:
100 Mikrogramm
20 Mikrogramm
Artikelnummer. Menge unitSize
15901418 100 μg 100 Mikrogramm
15991408 20 μg 20 Mikrogramm
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 15901418

Marke: EnquireBio MSM31463P1

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mouse Monoclonal Antibody

Spezifikation

Antigen Lewis Y
Anwendungen Immunohistochemistry
Zelluläre Lokalisierung Cell membrane, cytoplasmic and extracellular
Klassifikation Monoclonal
Klon LWY/1463
Konzentration 200μg/mL
Konjugat Unconjugated
Zusammensetzung 10mM PBS with 0.05% BSA and 0.05% Azide
Wirtsspezies Mouse
Immunogen Human colon carcinoma cells
Positivkontrolle Lung, Colon, Bladder or Hepatocellular Carcinoma
Reinigungsverfahren Protein A/G Purified
Menge 100 μg
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Inhalt und Lagerung Short term: Store at 2-4°C. Long term, aliquot and store at -20°C.
Isotype IgG1 κ
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.