Learn More
Lewis Y Mouse, Clone: LWY/1463, enQuireBio™
Artikelnummer. 15991408
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μg
20 μg
Packungsgröße:
100 Mikrogramm
20 Mikrogramm
Artikelnummer. Menge unitSize
15991408 20 μg 20 Mikrogramm
15901418 100 μg 100 Mikrogramm
2 options
Artikelnummer. 15991408
Marke: EnquireBio MSM31463P0
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Mouse Monoclonal Antibody
Spezifikation
Antigen Lewis Y
Anwendungen Immunohistochemistry
Zelluläre Lokalisierung Cell membrane, cytoplasmic and extracellular
Klassifikation Monoclonal
Klon LWY/1463
Konzentration 200μg/mL
Konjugat Unconjugated
Zusammensetzung 10mM PBS with 0.05% BSA and 0.05% Azide
Wirtsspezies Mouse
Immunogen Human colon carcinoma cells
Positivkontrolle Lung, Colon, Bladder or Hepatocellular Carcinoma
Reinigungsverfahren Protein A/G Purified
Menge 20 μg
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Inhalt und Lagerung Short term: Store at 2-4°C. Long term, aliquot and store at -20°C.
Isotype IgG1 κ