Learn More
Labconco™ Lexsol Wärmeträgerflüssigkeit
Artikelnummer. 17291794 Alle ansehen Labconco Corporation Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
7,57 l
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 17291794
Marke: Labconco™ 7840001
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Lexsol Wärmeträgerflüssigkeit für FreeZone Triad Gefriertrockner oder FreeZone Stoppering Tabletttrockner.
  • Für FreeZone Triad Gefriertrockner oder FreeZone Stoppering Tabletttrockner
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 7,57 l
Kapazität (angloamerikanisch) 2 gal.
Höhe (angloamerikanisch) 14 in.
Höhe (metrisch) 330,2 mm
Länge (angloamerikanisch) 13 in.
Länge (metrisch) 355,6 mm
compliance-icons
Produktidentifikator
  • LEXSOL SHIPPING KIT 2 GAL
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Aspirationsgefahr Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H304-Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
  • P331-KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P370+P378-Bei Brand: zum Löschen verwenden.
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: petroleum distilates