Learn More
LGD-4033, TRC
Artikelnummer. 30010352
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
25 mg
50 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
25 Milligramm
50 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30010352 50 mg 50 Milligramm
30004477 25 mg 25 Milligramm
30005883 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30010352 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCL39762050MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1165910-22-4
Summenformel C14 H12 F6 N2 O
Molekulargewicht (g/mol) 338.25
Synonym Benzonitrile, 4-[(2R)-2-[(1R)-2,2,2-trifluoro-1-hydroxyethyl]-1-pyrrolidinyl]-2-(trifluoromethyl)-, 4-[(2R)-2-[(1R)-2,2,2-Trifluoro-1-hydroxyethyl]-1-pyrrolidinyl]-2-(trifluoromethyl)benzonitrile, LGD-4033, VK5211, Ligandrol
IUPAC-Name 4-[(2R)-2-[(1R)-2,2,2-Trifluor-1-Hydroxyethyl]Pyrrolidin-1-yl]-2-(Trifluormethyl)Benzonitril
SMILES O[C@H]([C@H]1CCCN1c2ccc(C#N)c(c2)C(F)(F)F)C(F)(F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material LGD-4033
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 50 mg
InChI-Formel InChI=1S/C14H12F6N2O/c15-13(16,17)10-6-9(4-3-8(10)7-21)22-5-1-2-11(22)12(23)14(18,19)20/h3-4,6,11-12,23H,1-2,5H2/t11-,12-/m1/s1
Formelmasse 338.0854
Reinheit (%) >95%