Learn More
Liebherr™ LGex 3410 MediLine Tiefkühlgerät, funkenfreier Innenraum
Artikelnummer. 15736918 Alle ansehen Liebherr Produkte
Change view
Click to view available options
Capacity (Metric) Refrigerator:
310 l
Artikelnummer. Capacity (Metric) Refrigerator
15736918 310 l
1 options
Artikelnummer. 15736918
Marke: Liebherr™ LGex 3410
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Geeignet für Lagerung explosiver/entzündlicher Materialien mit einem ATEX95-zertifizierten Liner. Liebherr™ LGex 3410 MediLine Tiefkühlgerät, mit funkenfreier Innenausstattung, verfügt über die elektronische Komfortsteuerung, statische Kühlung, transparente Behälter auf den Verdampferplatten-Einlegeböden sowie erweiterte Alarm-, Speicher- und Sicherheitsfunktionen.
  • Integrierte Alarme:
  • Akustische und visuelle Alarme für Temperatur, Türöffnung und Stromausfall sowie interne Systemalarme (z. B. Sonde)
  • Alarmtestfunktion: Prüfen Sie, ob ein intern oder extern angeschlossenes Alarmsystem ordnungsgemäß funktioniert, ohne die Kühlleistung zu beeinträchtigen
  • Komfort-Steuerung mit Digitalanzeige: Der interne Speicher speichert Details zu den letzten drei Alarmen und zu hohen/niedrigen Temperaturen
  • Serielle Bus-Schnittstelle: Die elektronische Steuerung verwendet eine RS-485-Schnittstelle, um bis zu 20 Geräte an eine externe Überwachungssoftware anzuschließen
  • Temperaturstabilität gemäß EN 60068-3: Misst die Temperatur an neun Punkten im Innenraum gemäß EN-Norm 60068-3, wobei modernste Einrichtungen verwendet werden
  • Leistungsstarkes Kühlsystem: Die hochwertigen Komponenten reduzieren den Energieverbrauch und dadurch die Betriebskosten
  • Umweltfreundliches Kühlmittel: Minimaler Treibhauseffekt und kein Ozonabbaupotential bei hervorragender Energieeffizienz
Spezifikation
Capacity (Metric) Freezer 284 l (netto)
Capacity (Metric) Refrigerator 310 l
Temperaturbereich (Tiefkühlschrank) −9 °C bis −30 °C
Temperaturauflösung 0,1 °C
Temperaturstabilität Max. Fluktuation: 4.2 °C
Ausführung der Tür Selbstschließende, massive Tür, HardLine, mit Slimline-Griff
No. of Doors 1
Door Material Stahl
Scharnierseite Rechts, austauschbar
Schubladen Transparente Behälter
Anzahl Schubfächer 8
Einschübe 8 Verdampferplatten, unter Schubladen
Fassungsvermögen (metrisch) Einschub 24 kg
Abtauen Manuell
Überwachungsoptionen Comfort-Controller mit integriertem Temperatur- und Alarmspeicher, Anschluss an externe Überwachungssoftware
Zugriffssicherheit Türschloss
Datenausgabe RS 485, serielle Bus-Schnittstelle
Integrierter Data-Logger Ja
PC-Programmierbarkeit Umrüstsatz erhältlich
Kältemittel R 600a
Oberflächenbehandlung außen Weißer Stahl
Isolierung Wände 77 mm, Tür 65 mm
Innen Funkenfreies, geformtes weißes Polystyrol
Zertifizierung/Konformität ATEX-95 (EU-Richtlinie 94/9/EG), Prüfverfahren EN 60068-3, ISO 17025, EN 60068-3 Prüfverfahren, ISO 17025
Display Digital mit Text, extern
Farbe Weiß
Regelungsart Elektronisch
Beleuchtung Keine
Modell LGex 3410
Anschlüsse 7 mm
Sondentyp Optionale NTC-Sonde
Produktlinie MediLine
Abmessungen (L x B x H) außen 61.5 x 60 x 184 cm (T x B x H)
Energieverbrauch 1.309 kWh/24 Jahre
Stromstärke 1.5A
Spannung 220 – 240 V
Frequenz 50 Hz
Versandgewicht (metrisch) 92 kg
Gewicht (metrisch) 86 kg