missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Lgr5/GPR49 Antibody (750835), mFluor Violet 500 SE, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke: Novus Biologicals FAB80781MFV500
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Lgr5/GPR49 Monoclonal antibody specifically detects Lgr5/GPR49 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, CyTOF
Spezifikation
| Lgr5/GPR49 | |
| Monoclonal | |
| mFluor Violet 500 SE | |
| 50mM Sodium Borate | |
| Mouse | |
| 0.1 mL | |
| Cancer, GPCR, Neuroscience, Signal Transduction, Wnt Signaling Pathway | |
| 8549 | |
| Store at 4C in the dark. |
| Flow Cytometry, CyTOF | |
| 750835 | |
| Flow Cytometry, CyTOF-ready | |
| FEX, G protein-coupled receptor 49, GPR49G-protein coupled receptor HG38, GPR67, G-protein coupled receptor 49, G-protein coupled receptor 67, GRP49, HG38, leucine-rich repeat containing G protein-coupled receptor 5, leucine-rich repeat-containing G protein-coupled receptor 5, leucine-rich repeat-containing G-protein coupled receptor 5, MGC117008, orphan G protein-coupled receptor HG38 | |
| Chinese hamster ovary cell line, CHO derived recombinant human Lgr5/GPR-49, Met1-Ile560, Accession # O75473 | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| IgG2b |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur