missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Lgr5/GPR49 Antibody (CL13567) [mFluor Violet 450 SE], Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke: Novus Biologicals NBP3-24570MFV450
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Lgr5/GPR49 Monoclonal antibody specifically detects Lgr5/GPR49 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry,Western Blot,Immunohistochemistry (Paraffin)
Spezifikation
| Lgr5/GPR49 | |
| Monoclonal | |
| mFluor Violet 450 SE | |
| FEX, G protein-coupled receptor 49, GPR49G-protein coupled receptor HG38, GPR67, G-protein coupled receptor 49, G-protein coupled receptor 67, GRP49, HG38, leucine-rich repeat containing G protein-coupled receptor 5, leucine-rich repeat-containing G protein-coupled receptor 5, leucine-rich repeat-containing G-protein coupled receptor 5, MGC117008, orphan G protein-coupled receptor HG38 | |
| This antibody was developed using a synthetic peptide derived from O75473, with the exact immunogen sequence remaining proprietary. | |
| 0.1 mL | |
| Cancer, GPCR, Neuroscience, Signal Transduction, Wnt Signaling Pathway | |
| 8549 | |
| Store at 4⪚C in the dark. | |
| IgG2a |
| Immunohistochemistry, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| CL13567 | |
| 50mM Sodium Borate | |
| Mouse | |
| Protein A purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?