Learn More
Lgr5/GPR49 Antibody, FITC, Novus Biologicals™
Artikelnummer. 18340455 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.05 mL
Packungsgröße:
0.05 Milliliter
Artikelnummer. Menge unitSize
18340455 0.05 mL 0.05 Milliliter
1 options
Artikelnummer. 18340455
Marke: Novus Biologicals NLS1235F
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Rabbit Polyclonal Antibody
Lgr5/GPR49 Polyclonal specifically detects Lgr5/GPR49 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antigen Lgr5/GPR49
Anwendungen Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassifikation Polyclonal
Konjugat FITC
Verdünnung Immunohistochemistry 5-8 ug/ml, Immunohistochemistry-Paraffin 5-8 ug/ml
Zusammensetzung PBS with 0.05% Sodium Azide
Gen-Zugriffsnummer O75473
Gen-Alias FEX, G protein-coupled receptor 49, GPR49G-protein coupled receptor HG38, GPR67, G-protein coupled receptor 49, G-protein coupled receptor 67, GRP49, HG38, leucine-rich repeat containing G protein-coupled receptor 5, leucine-rich repeat-containing G protein-coupled receptor 5, leucine-rich repeat-containing G-protein coupled receptor 5, MGC117008, orphan G protein-coupled receptor HG38
Gensymbole LGR5
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen Synthetic peptide [KLH conjugated] made to the 2nd cytoplasmic loop of human GPR49/LGR5. [UniProt# O75473]
Reinigungsverfahren Affinity Purified
Menge 0.05 mL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Cancer, GPCR, Neuroscience, Signal Transduction, Wnt Signaling Pathway
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 8549
Testspezifität Human. Immunogen sequence has 81% identity with mouse.
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4C in the dark.
Isotype IgG