Learn More
Lgr5/GPR49 Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
369.00 € - 529.00 €
Spezifikation
| Antigen | Lgr5/GPR49 |
|---|---|
| Verdünnung | Immunohistochemistry-Paraffin 1:200 - 1:500 |
| Anwendungen | Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Klassifikation | Polyclonal |
| Konjugat | Unconjugated |
| Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
|
18227950
|
Novus Biologicals
NBP2-54660 |
100 μL |
529.00 €
100 Mikroliter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
|
18675026
|
Novus Biologicals
NBP2-54660-25ul |
25 μL |
369.00 €
25 Mikroliter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
Lgr5/GPR49 Polyclonal specifically detects Lgr5/GPR49 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin.Spezifikation
| Lgr5/GPR49 | |
| Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| Unconjugated | |
| RUO | |
| Human | |
| FEX, G protein-coupled receptor 49, GPR49G-protein coupled receptor HG38, GPR67, G-protein coupled receptor 49, G-protein coupled receptor 67, GRP49, HG38, leucine-rich repeat containing G protein-coupled receptor 5, leucine-rich repeat-containing G protein-coupled receptor 5, leucine-rich repeat-containing G-protein coupled receptor 5, MGC117008, orphan G protein-coupled receptor HG38 | |
| LGR5 | |
| IgG | |
| Affinity Purified |
| Immunohistochemistry-Paraffin 1:200 - 1:500 | |
| Polyclonal | |
| Rabbit | |
| Cancer, GPCR, Neuroscience, Signal Transduction, Wnt Signaling Pathway | |
| PBS, pH 7.2, containing 40% glycerol with 0.02% Sodium Azide | |
| 8549 | |
| This antibody was developed against a Recombinant Protein corresponding to amino acids:AIIHPNAFSTLPSLIKLDLSSNLLSSFPITGLHGLTHLKLTGNHALQSLISSENFPELKVIEMPYAYQCCAFGVCENAYKISNQWNKGDNSSMDDLHKKDAGMFQAQDERDLEDFLLDFEEDLKALHSVQCSPSPGPFKPCEHLLDG | |
| Primary | |
| Specificity of antibody verified on a Protein Array containing target protein plus 383 other non-specific proteins. |