Learn More
LHX2 Antibody (CL6137) [Alexa Fluor™ 350], Novus Biologicals™
Artikelnummer. 30304194 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
Artikelnummer. Menge unitSize
30304194 0.1 mL 0.10 Milliliter
1 options
Artikelnummer. 30304194
Marke: Novus Biologicals NBP261435AF350
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Mouse Monoclonal Antibody
LHX2 Monoclonal antibody specifically detects LHX2 in Human,Mouse samples. It is validated for Immunohistochemistry,Western Blot,Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antigen LHX2
Anwendungen Immunohistochemistry, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassifikation Monoclonal
Klon CL6137
Konjugat Alexa Fluor 350
Zusammensetzung 50mM Sodium Borate
Gen-Alias hLhx2, Homeobox protein LH-2, LH-2, LH2MGC138390, LIM homeobox 2, LIM homeobox protein 2, LIM HOX gene 2, LIM/homeobox protein Lhx2
Wirtsspezies Mouse
Immunogen This antibody was developed using a synthetic peptide derived from P50458, with the exact immunogen sequence remaining proprietary.
Reinigungsverfahren Protein A purified
Menge 0.1 mL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Neuroscience, Stem Cells
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 9355
Zielspezies Human, Mouse
Inhalt und Lagerung Store at 4⪚C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG1