missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
LHX2 Antibody (CL6137) [Janelia Fluor™ 646], Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke: Novus Biologicals NBP2-61435JF646
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
LHX2 Monoclonal antibody specifically detects LHX2 in Human,Mouse samples. It is validated for Immunohistochemistry,Western Blot,Immunohistochemistry (Paraffin)
Spezifikation
| LHX2 | |
| Monoclonal | |
| Janelia Fluor 646 | |
| hLhx2, Homeobox protein LH-2, LH-2, LH2MGC138390, LIM homeobox 2, LIM homeobox protein 2, LIM HOX gene 2, LIM/homeobox protein Lhx2 | |
| This antibody was developed using a synthetic peptide derived from P50458, with the exact immunogen sequence remaining proprietary. | |
| 0.1 mL | |
| Neuroscience, Stem Cells | |
| 9355 | |
| Store at 4⪚C in the dark. | |
| IgG1 |
| Immunohistochemistry, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| CL6137 | |
| 50mM Sodium Borate | |
| Mouse | |
| Protein A purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human, Mouse | |
| Purified |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?