Learn More
Lhx4 Antibody (OTI1C7), Novus Biologicals Biologicals™
Product Code. 30306241 Shop All Bio Techne Products
Change view
Click to view available options
Menge:
30 μL
100 μL
Unit Size:
100 Mikroliter
30 Mikroliter
Product Code. Menge unitSize
30306241 30 μL 30 Mikroliter
30306404 100 μL 100 Mikroliter
2 options
Product Code. 30306241
Brand: Novus Biologicals NBP34497930ul
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Mouse Monoclonal Antibody
Lhx4 Monoclonal antibody specifically detects Lhx4 in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for Immunohistochemistry,Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Antigen Lhx4
Anwendungen Immunohistochemistry, Western Blot
Klassifikation Monoclonal
Klon OTI1C7
Konjugat Unconjugated
Verdünnung Western Blot 1:2000, Immunohistochemistry 1:150
Zusammensetzung PBS (pH 7.3) 1% BSA, 50% glycerol
Gen-Alias CPHD4, FLJ22769, Gsh4, LIM homeobox 4, LIM homeobox protein 4, LIM/homeobox protein Lhx4
Wirtsspezies Mouse
Immunogen Human recombinant protein fragment corresponding to amino acids 1-260 of human LHX4 (NP_203129) produced in E.coli.
Reinigungsverfahren >95%
Menge 30 μL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 89884
Zielspezies Human, Mouse, Rat
Inhalt und Lagerung Store at -20 degrees C. Avoid freeze/thaw cycles.
Produkttyp Antibody
Form Purified
Isotype IgG1