Learn More
Lhx4 Antibody (OTI4E11), Novus Biologicals Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke:  Novus Biologicals NBP3-44779
Artikelnummer. 30306666
  • 735.00 € / 100 Mikrogramm
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschreibung
Beschreibung
Lhx4 Monoclonal antibody specifically detects Lhx4 in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Lhx4
Monoclonal
Unconjugated
Lyophilized powder ( 1X PBS, pH 7.3,)
Mouse
>95%
RUO
89884
Human, Mouse, Rat
Antibody
IgG1
Western Blot
OTI4E11
Western Blot 1:500-2000
CPHD4, FLJ22769, Gsh4, LIM homeobox 4, LIM homeobox protein 4, LIM/homeobox protein Lhx4
Human recombinant protein fragment corresponding to amino acids 1-260 of human LHX4 (NP_203129) produced in E.coli.
100 μg
Primary
For reconstitution, we recommend adding 100uL distilled water to a final antibody concentration of about 1 mg/mL. To use this carrier-free antibody for conjugation experiment, we strongly recommend performing another round of desalting process.
Store at -20 degrees C. Avoid freeze/thaw cycles.
Lyophilized
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
SDS
Documentos
Documentos
Certificados
Promociones
Promociones
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado