Learn More
Lhx4 Antibody (OTI6H3), Novus Biologicals Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
256.00 € - 550.00 €
Spezifikation
Antigen Lhx4
Klon OTI6H3
Verdünnung Western Blot 1:500-2000
Anwendungen Western Blot
Klassifikation Monoclonal
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
30306605
Unterlagen ansehen
Novus Biologicals
NBP3-44980-100ul
100 μL
550.00 €
100 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
30306231
Unterlagen ansehen
Novus Biologicals
NBP3-44980-30ul
30 μL
256.00 €
30 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschreibung
Beschreibung
Lhx4 Monoclonal antibody specifically detects Lhx4 in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for Western Blot
Spezifikation
Spezifikation
Lhx4
Western Blot 1:500-2000
Monoclonal
Purified
RUO
PBS (pH 7.3) 1% BSA, 50% glycerol
89884
IgG1
>95%
Antibody
OTI6H3
Western Blot
Unconjugated
Mouse
Human, Mouse, Rat
CPHD4, FLJ22769, Gsh4, LIM homeobox 4, LIM homeobox protein 4, LIM/homeobox protein Lhx4
Human recombinant protein fragment corresponding to amino acids 1-260 of human LHX4 (NP_203129) produced in E.coli.
Primary
Store at -20 degrees C. Avoid freeze/thaw cycles.