missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

R&D Systems™ Liarozole hydrochloride

Artikelnummer. 18075202
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
50 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
18075202 10 mg 10 Milligramm
18034632 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18075202 Lieferant R&D Systems™ Lieferanten-Nr. 2705/10
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 27-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

A Tocris product, part of R&D Systems. Blocks retinoic acid metabolism

Cytochrome P450 inhibitor. Inhibits several cytochrome P450 enzymes including aromatase (CYP19) and retinoic acid 4-hydroxylase (CYP26). Blocks retinoic acid metabolism (retinoic acid metabolism blocking agent, RAMBA). Displays antitumor activity against androgen-dependent and independent rat prostate carcinomas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 145858-50-0
Summenformel C17H14Cl2N4

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Liarozole hydrochloride
Menge 10 mg
Produktlinie Tocris
Formelmasse 345.23
Reinheit >99%
Molekulargewicht 345.227
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.