Learn More
Berthold Technologies Lizenz für FB12/Sirius-Software
Artikelnummer. 31777426 Alle ansehen Berthold Technologies Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Anwendung):
Lumineszenz-Assays
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Zur Verwendung mit (Anwendung) Packungsgröße
31777426 Lumineszenz-Assays 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 31777426 Lieferant Berthold Technologies Lieferanten-Nr. 84113
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 03-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Softwarelizenz zur Unterstützung von Instrumentensteuerungs- und Messprotokollen auf einem Windows-PC.
  • Die grundlegende PC-Software erlaubt nur die Probenmessung
  • Datenberechnungen müssen separat durchgeführt werden (z. B. in Excel)
  • Die Sirius 2-Lizenz für FB12/Sirius PC-Software (Microsoft Windows) umfasst:
  • Single-Assay-Protokoll
  • Dual-Assay-Protokoll
  • Single Kinetics-Protokoll
  • Multiple Kinetics-Protokolle
  • Cut-off-Protokoll
  • Berechnung von Replikaten
  • Blanksubtraktion
  • Zusätzliche Funktionen zur Datenverarbeitung
Spezifikation
Typ Software
Zur Verwendung mit (Anwendung) Lumineszenz-Assays
Zur Verwendung mit (Geräte) Sirius 2 LB 9526 Röhren-Luminometer
Systemvoraussetzungen Windows 10 oder neuer